2-Bromo-4-methylthiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2600-1G OR2600-5G
APOSOR2600-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2600-1G APOSOR2600-5G
2-Bromo-4-methylthiazole
2-Bromo-4-methylthiazole
Formula: C₄H₄BrNS
MW: 178,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660130
Núm. CAS: 7238-61-1