Cloruro de 2,5-dimetilbencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, p-Xylene-2-sulphonyl chloride
OR26000-25G OR26000-5G OR26000-100G
APOSOR26000-25GEA 66.7 EUR
APOSOR26000-25G APOSOR26000-5G APOSOR26000-100G
Cloruro de 2,5-dimetilbencenosulfonilo
Cloruro de 2,5-dimetilbencenosulfonilo
Formula: C₈H₉ClO₂S
MW: 204.68 g/mol
Pto. Ebullición: 120…125 °C
Pto. de fusión: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024875
Núm. CAS: 19040-62-1
UN: 3261
ADR: 8 III