Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR26005-1G OR26005-5G
APOSOR26005-1GEA 27.7 EUR
APOSOR26005-1G APOSOR26005-5G
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Formula: C₈H₆O₂S
Pto. de fusión: 137…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052178
Núm. CAS: 825-44-5
EINECS: 212-544-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III