3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR26008-1G
OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA
77
EUR
APOSOR26008-1G
APOSOR26008-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formula:
C₉H₆BrClS MW: 261,5700 g/mol Pto. de fusión: 129…131 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00173769 Núm. CAS: 1198-51-2 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...