5-Metilbenzo[b]tiofeno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26010-1G OR26010-250MG
APOSOR26010-1GEA 29 EUR
APOSOR26010-1G APOSOR26010-250MG
5-Metilbenzo[b]tiofeno
5-Metilbenzo[b]tiofeno
Formula: C₉H₈S
Pto. Ebullición: 71…73 °C/0,6mmHg
Pto. de fusión: 32…37 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052509
Núm. CAS: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2