5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR26011-1G OR26011-5G
APOSOR26011-1GEA 132 EUR
APOSOR26011-1G APOSOR26011-5G
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Formula: C₁₀H₆ClNS
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052508
Núm. CAS: 23799-60-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III