5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
OR26012-1G OR26012-250MG
APOSOR26012-1GEA 0 EUR
APOSOR26012-1G APOSOR26012-250MG
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formula: C₁₀H₇ClO₂S
MW: 226,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052308
Núm. CAS: 17266-30-7