2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2602-1G OR2602-250MG OR2602-500MG OR2602-2.5G
APOSOR2602-1GEA 393 EUR
APOSOR2602-1G APOSOR2602-250MG APOSOR2602-500MG APOSOR2602-2.5G
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 100…101 °C/0,37mmHg
Pto. de fusión: 37…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02066307
Núm. CAS: 7428-99-1