ω-Bromo-4-fenilacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromometil-p-fenilfenilcetona, 2-Bromo-4'-fenilacetofenona, 2-Bromo-1-(4-fenilfenil)etan-1-ona, Bifenil-4-ilbromometilcetona, α-Bromo-4-fenilacetofenona
OR26026-100G
OR26026-25G
APOSOR26026-100GEA
0
EUR
APOSOR26026-100G
APOSOR26026-25G
ω-Bromo-4-fenilacetofenona 97%
ω-Bromo-4-fenilacetofenona
Formula:
C₁₄H₁₁BrO MW: 275,14 g/mol Pto. de fusión: 123…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000202 Núm. CAS: 135-73-9 UN: 3261 ADR: 8,II |