(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Methylthiazol-2-yl)methanol
OR2605-250MG OR2605-1G
APOSOR2605-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR2605-250MG APOSOR2605-1G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Formula: C₅H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08236826
Núm. CAS: 13750-63-5