1-(4-Hidroxifenil)imidazol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
OR2614-25G OR2614-5G OR2614-1G
APOSOR2614-25GEA 130 EUR
APOSOR2614-25G APOSOR2614-5G APOSOR2614-1G
1-(4-Hidroxifenil)imidazol 99%
1-(4-Hidroxifenil)imidazol
Formula: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Pto. de fusión: 204…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005281
Núm. CAS: 10041-02-8