4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Allyl-2,4-dihydro-5-(pyridin-2-yl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
OR26180-1G OR26180-250MG
APOSOR26180-1GEA 149 EUR
APOSOR26180-1G APOSOR26180-250MG
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₁₀H₁₀N₄S
MW: 218,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03945742
Núm. CAS: 91813-63-7