2-Metoxi-1-nitronaftaleno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26190-1G OR26190-5G
APOSOR26190-1GEA 366 EUR
APOSOR26190-1G APOSOR26190-5G
2-Metoxi-1-nitronaftaleno
2-Metoxi-1-nitronaftaleno
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203.2 g/mol
Pto. de fusión: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100119
Núm. CAS: 4900-66-7
EINECS: 225-529-6