5-Quinolineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinolin-5-ylboronic acid
OR2620-1G OR2620-250MG
APOSOR2620-1GEA 50.9 EUR
APOSOR2620-1G APOSOR2620-250MG
5-Quinolineboronic acid
5-Quinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
MW: 172.98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095058
Núm. CAS: 355386-94-6