6-Quinolineboronic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Quinolin-6-ylboronic acid, Quinoline-6-boronic acid

OR2621-250MG OR2621-1G OR2621-5G
APOSOR2621-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR2621-250MG APOSOR2621-1G APOSOR2621-5G
6-Quinolineboronic acid
6-Quinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Pto. de fusión: 106…109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03093100
Núm. CAS: 376581-24-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR