α-α'-Dibromo-m-xileno 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Bis(bromometil)benceno
OR26233-10G OR26233-25G
APOSOR26233-10GEA 21.9 EUR
APOSOR26233-10G APOSOR26233-25G
α-α'-Dibromo-m-xileno 97+%
α-α'-Dibromo-m-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. de fusión: 74…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000178
Núm. CAS: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8 II