2,4-Diamino-6-metil-1,3,5-triazina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26241-100G OR26241-500G
APOSOR26241-100GEA 43.5 EUR
APOSOR26241-100G APOSOR26241-500G
2,4-Diamino-6-metil-1,3,5-triazina 96%
2,4-Diamino-6-metil-1,3,5-triazina
Formula: C₄H₇N₅
Pto. de fusión: 274…276 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023192
Núm. CAS: 542-02-9