3-Etinilanilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2625-25G OR2625-5G OR2625-100G
APOSOR2625-25GEA 30.6 EUR
APOSOR2625-25G APOSOR2625-5G APOSOR2625-100G
3-Etinilanilina 99%
3-Etinilanilina
Formula: C₈H₇N
Pto. Ebullición: 92…93 °C/2mmHg
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014779
Núm. CAS: 54060-30-9
UN: 1993
ADR: 3,III