1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR26258-5G OR26258-10G
APOSOR26258-5GEA 116 EUR
APOSOR26258-5G APOSOR26258-10G
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 84…85 °C/5mmHg
Densidad: 1,0275 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101211
Núm. CAS: 36929-66-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III