2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26275-1G OR26275-250MG OR26275-500MG
APOSOR26275-1GEA 574 EUR
APOSOR26275-1G APOSOR26275-250MG APOSOR26275-500MG
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Formula: C₈H₁₇Cl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101612
Núm. CAS: 6111-88-2