(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: cis-2-Aminocyclopentanecarboxylic acid, N-FMOC protected
OR2628-1G OR2628-5G
APOSOR2628-1GEA 171 EUR
APOSOR2628-1G APOSOR2628-5G
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₂₁H₂₁NO₄
MW: 351,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750531
Núm. CAS: 352707-76-7