Cyclooctane-1,5-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26280-1G OR26280-250MG
APOSOR26280-1GEA 724 EUR
APOSOR26280-1G APOSOR26280-250MG
Cyclooctane-1,5-dione
Cyclooctane-1,5-dione
Formula: C₈H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101719
Núm. CAS: 1489-74-3