1,3-Adamantanediol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dihydroxyadamantane
OR26342-100G OR26342-25G OR26342-500G
APOSOR26342-100GEA 87 EUR
APOSOR26342-100G APOSOR26342-25G APOSOR26342-500G
1,3-Adamantanediol
1,3-Adamantanediol
Formula: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154013
Núm. CAS: 5001-18-3