3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR2637-1G OR2637-250MG OR2637-500MG OR2637-2.5G
APOSOR2637-1GEA 328 EUR
APOSOR2637-1G APOSOR2637-250MG APOSOR2637-500MG APOSOR2637-2.5G
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998751
Núm. CAS: 473923-98-7