4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2638-5G OR2638-1G OR2638-10G
APOSOR2638-5GEA 165 EUR
APOSOR2638-5G APOSOR2638-1G APOSOR2638-10G
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 151…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00523648
Núm. CAS: 6331-71-1