α-Bromo-m-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Iodobencilo bromuro, α-Bromo-3-iodotolueno
OR2639-100G OR2639-25G OR2639-5G
APOSOR2639-100GEA 473 EUR
APOSOR2639-100G APOSOR2639-25G APOSOR2639-5G
α-Bromo-m-iodotolueno 98%
α-Bromo-m-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Pto. de fusión: 45…50 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019016
Núm. CAS: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8 II