4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR26402-1G
OR26402-5G
APOSOR26402-1GEA
144
EUR
APOSOR26402-1G
APOSOR26402-5G
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00017251 Núm. CAS: 943-88-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...