Alcohol 2-metoxibencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
OR2641-100G OR2641-500G
APOSOR2641-100GEA 161 EUR
APOSOR2641-100G APOSOR2641-500G
Alcohol 2-metoxibencílico 98%
Alcohol 2-metoxibencílico
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 248…250 °C
Densidad: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004611
Núm. CAS: 612-16-8