Alcohol 3-bromo-4-hidroxibencílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2644-1G OR2644-5G
APOSOR2644-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2644-1G APOSOR2644-5G
Alcohol 3-bromo-4-hidroxibencílico
Alcohol 3-bromo-4-hidroxibencílico
Formula: C₇H₇BrO₂
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016869
Núm. CAS: 29922-56-3
EINECS: 249-957-8