4-Metoxi-3-nitrobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26454-1G OR26454-5G OR26454-25G
APOSOR26454-1GEA 21.9 EUR
APOSOR26454-1G APOSOR26454-5G APOSOR26454-25G
4-Metoxi-3-nitrobenzaldehído
4-Metoxi-3-nitrobenzaldehído
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126498
Núm. CAS: 31680-08-7