3-Cloro-p-anísidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cloro-4-anísidina, 3-Cloro-4-metoxianilina
OR26465-25G OR26465-1G OR26465-5G
APOSOR26465-25GEA 69.6 EUR
APOSOR26465-25G APOSOR26465-1G APOSOR26465-5G
3-Cloro-p-anísidina 98%
3-Cloro-p-anísidina
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157.6 g/mol
Pto. Ebullición: 253
Pto. de fusión: 50…55 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007771
Núm. CAS: 5345-54-0
EINECS: 226-298-4
UN: 2233
ADR: 6.1 III