2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2647-1G OR2647-5G
APOSOR2647-1GEA 102 EUR
APOSOR2647-1G APOSOR2647-5G
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₃
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038818
Núm. CAS: 56961-30-9