Ácido 2-cloro-5-metoxibenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2648-1G OR2648-5G OR2648-25G
APOSOR2648-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2648-1G APOSOR2648-5G APOSOR2648-25G
Ácido 2-cloro-5-metoxibenzoico 99%
Ácido 2-cloro-5-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇ClO₃
Pto. de fusión: 170…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466261
Núm. CAS: 6280-89-3