3-Cloro-1,2-bencisotiazol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chlorobenzo[d]isothiazole, 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
OR2649-100G
OR2649-25G
OR2649-5G
APOSOR2649-100GEA
430
EUR
APOSOR2649-100G
APOSOR2649-25G
APOSOR2649-5G
3-Cloro-1,2-bencisotiazol
3-Cloro-1,2-bencisotiazol
Formula:
C₇H₄ClNS MW: 169.63 g/mol Pto. Ebullición: 80…86 °C/0.75mmHg Pto. de fusión: 38…39 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673254 Núm. CAS: 7716-66-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...