3-Methoxybenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2656-5G OR2656-1G OR2656-250MG
APOSOR2656-5GEA 255 EUR
APOSOR2656-5G APOSOR2656-1G APOSOR2656-250MG
3-Methoxybenzenesulphonamide
3-Methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₃S
Pto. de fusión: 131…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704579
Núm. CAS: 58734-57-9