2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26560-1G OR26560-250MG
APOSOR26560-1GEA 69.6 EUR
APOSOR26560-1G APOSOR26560-250MG
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Formula: C₉H₉NO₄
Pto. de fusión: 62…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041845
Núm. CAS: 5255-75-4