N-Methylhydrazinecarboximidamide hydroiodide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26561-1G OR26561-5G OR26561-10G
APOSOR26561-1GEA 261 EUR
APOSOR26561-1G APOSOR26561-5G APOSOR26561-10G
N-Methylhydrazinecarboximidamide hydroiodide 95%
N-Methylhydrazinecarboximidamide hydroiodide
Formula: C₂H₉IN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179313
Núm. CAS: 33398-79-7