2-Cloro-6-nitroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR26571-25G OR26571-5G OR26571-100G
APOSOR26571-25GEA 53.8 EUR
APOSOR26571-25G APOSOR26571-5G APOSOR26571-100G
2-Cloro-6-nitroanilina 97%
2-Cloro-6-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 72…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179568
Núm. CAS: 769-11-9
UN: 2237
ADR: 6.1,III