5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Methoxy-2-nitroaniline, 3-Amino-4-nitroanisole
OR26572-25G OR26572-100G
APOSOR26572-25GEA 79.9 EUR
APOSOR26572-25G APOSOR26572-100G
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Formula: C7H8N2O3
MW: 168,15 g/mol
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179573
Núm. CAS: 16133-49-6
EINECS: 240-293-4