4-Nitrochalcona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitrobenzylidenacetophenone
OR26594-25G OR26594-5G
APOSOR26594-25GEA 92.8 EUR
APOSOR26594-25G APOSOR26594-5G
4-Nitrochalcona
4-Nitrochalcona
Formula: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Pto. de fusión: 162…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007382
Núm. CAS: 1222-98-6