2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR2664-1G OR2664-5G
APOSOR2664-1GEA 63.8 EUR
APOSOR2664-1G APOSOR2664-5G
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669594
Núm. CAS: 1012084-56-8