1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Acetyl-7-aminoindoline, 1-(7-Aminoindolin-1-yl)ethanone
OR2666-1G OR2666-5G
APOSOR2666-1GEA 422 EUR
APOSOR2666-1G APOSOR2666-5G
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Pto. de fusión: 159…160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00203537
Núm. CAS: 51501-31-6