1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Acetyl-6-aminoindoline
OR2669-1G OR2669-5G
APOSOR2669-1GEA 68.3 EUR
APOSOR2669-1G APOSOR2669-5G
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Pto. de fusión: 182…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00056021
Núm. CAS: 62368-29-0