4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
OR26691-25G
APOSOR26691-25GEA 24.8 EUR
APOSOR26691-25G
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 263…265 °C
Pto. de fusión: 112…115 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008747
Núm. CAS: 498-02-2