4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)ethanone
OR26752-10G OR26752-1G OR26752-5G
APOSOR26752-10GEA 89.9 EUR
APOSOR26752-10G APOSOR26752-1G APOSOR26752-5G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017023
Núm. CAS: 6277-38-9
EINECS: 228-476-7