Boc-L-cyclopropylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cyclopropylglycine, Boc-cyclopropyl-Gly-OH, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-cyclopropylacetic acid, N-Boc-L-cyclopropylglycine, (S)-(Boc-amino)-cyclopropylacetic acid, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopropylacetic acid, N-Boc-2-cyclopropyl-L-glycine, (S)-2-(Boc-amino)-2-cyclopropylacetic acid
OR2677-1G OR2677-5G OR2677-10G
APOSOR2677-1GEA 77 EUR
APOSOR2677-1G APOSOR2677-5G APOSOR2677-10G
Boc-L-cyclopropylglycine
Boc-L-cyclopropylglycine
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215.249 g/mol
Pto. de fusión: 79 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659132
Núm. CAS: 155976-13-9