2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
OR2678-100G OR2678-25G
APOSOR2678-100GEA 26.1 EUR
APOSOR2678-100G APOSOR2678-25G
2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol 98%
2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol
Formula: C₆H₉NOS
MW: 143.21 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005339
Núm. CAS: 137-00-8
Índice Merck: 12,06208