Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26811-25G OR26811-5G
APOSOR26811-25GEA 458 EUR
APOSOR26811-25G APOSOR26811-5G
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174276
Núm. CAS: 113053-50-2