2-Metoxibenzofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26815-1G OR26815-5G
APOSOR26815-1GEA 65.4 EUR
APOSOR26815-1G APOSOR26815-5G
2-Metoxibenzofenona
2-Metoxibenzofenona
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 149…150 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 36…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017163
Núm. CAS: 2553-04-0
EINECS: 219-857-9