4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR26818-1G OR26818-5G
APOSOR26818-1GEA 82.8 EUR
APOSOR26818-1G APOSOR26818-5G
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₇H₆N₂S
MW: 150,2009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126471
Núm. CAS: 1457-92-7